Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Flow Cytometer Syringe
Code produit. p-7180507 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
Code produit. 15830413
Marque: Applied Biosystems™ 4452079
La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • La seringue à échantillons est utilisée avec le système de liquide du cytomètre en flux Attune pour déplacer l’échantillon vers la cuve à circulation.
  • Il est recommandé de remplacer cette seringue, dans le cadre de l’entretien de l’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Quantité 1 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Seringue pour cytomètre en flux