Learn More
Aucubin, MedChemExpress
Code produit. 16464867
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16464867
Marque: Medchem Express HYN0664
MedChemExpress Aucubin, an iridoid glucoside, is isolated from Plantago asiatica, Eucommia ulmoides, the leaves of Aucuba japonica and more recently from butterfly larva. Aucubin has many biological activities, such as antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-fibrotic, anti-cancer, hepatoprotective, neuroprotective and osteoprotective effects.
Aucubin, an iridoid glucoside, is isolated from Plantago asiatica, Eucommia ulmoides, the leaves of Aucuba japonica and more recently from butterfly larva. Aucubin has many biological activities, such as antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-fibrotic, anti-cancer, hepatoprotective, neuroprotective and osteoprotective effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aucubin
CAS 479-98-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H22O9
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H](OC=C2)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C=C3CO
Poids moléculaire (g/mol) 346.33
Poids de la formule 346.33
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.