Learn More
3M™ Aura™ Masque respiratoire à particules, série 9300+ Gen3
Code produit 16220262 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP2
FFP3
Facteur de protection assigné (APF):
10
20
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Quantité:
1/paquet
10/paquet
20/paquet
330/paquet
5/paquet
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
330 pièces
40 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Facteur de protection assigné (APF) Avec soupape d’expiration Quantité Conditionnement
16220262 FFP3 20 Oui 10/paquet 10 pièces
16260262 FFP2 10 Oui 5/paquet 5 pièces
17817603 FFP2 10 Oui 1/paquet 40 pièces
16250262 FFP2 10 Non 5/paquet 5 pièces
16270262 FFP3 20 Oui 5/paquet 5 pièces
16200262 FFP2 10 Oui 10/paquet 10 pièces
16290252 FFP2 10 Non 20/paquet 20 pièces
16210262 FFP3 20 Non 20/paquet 20 pièces
16230262 FFP2 10 Oui 330/paquet 330 pièces
16240262 FFP3 20 Oui 330/paquet 330 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16220262 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100134314
Quantité Prix
1 120.00€ / 10 pièces
12 108.00€ / 10 pièces
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.
  • Sa conception originale à 3 panneaux et à pliage plat convient à une grande variété de formes et de tailles de visage.
  • 3M™ Cool Flow™ La soupape de confort permet à un plus grand pourcentage d'air chaud expiré de s'échapper, contribuant ainsi à améliorer votre confort par rapport à 3M™ Aura™ modèle équivalent 9300+
  • 3M™ Le média filtrant électret de pointe vous aide à mieux respirer.
  • Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
  • Les bandeaux tressés sont dotés d'un code couleur (bleu pour les masques FFP2, rouge pour les masques FFP3) pour une identification rapide et facile.
  • Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
  • Repliable à plat et disposant d’un emballage individuel, il est facile à ranger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 20
Certifications/Conformité Approuvé CE
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009, approuvé CE
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Étalon
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Polyisoprène
Modèle 9332+Gen3, Pliage à plat
Soulagement des nuisances olfactives Jusqu’à 50 x la valeur limite admissible
Quantité 10/paquet
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 242 mm
Largeur (métrique) 87 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Poids (métrique) 304 g
FDA Cleared Surgical Mask Non