Learn More
Aureusimine A, TRC
Code produit 30010543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010543 5 mg 5mg
30135770 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010543 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7945605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1244033-70-2
Formule moléculaire C14H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Synonyme 6-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-(1-methylethyl)-2(1H)-pyrazinone, Tyrvalin;
Nom IUPAC 6-[(4-hydroxyphényl)méthyl]-3-propane-2-yl-1H-pyrazine-2-one
SMILES CC(C)C1=NC=C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aureusimine A
Noms d’analytes ou de composants Aureusimine A
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 5 mg
Poids de la formule 244.1212