Learn More
Aurothioglucose 80 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aurothioglucose |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 391.9993 |