Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IL-10 humaine AuthentiKine™
Code produit. 16871576 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16871576
Marque: Proteintech™ KE0017096T
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de l’IL10 endogène
  • Reconnaît le IL10 humain
  • L’IL10 est une cytokine anti-flammatoire produite par les cellules T auxiliaires, les macrophages, les monocytes et les cellules B.
    • Joue un rôle dans la prévention des pathologies inflammatoires et auto-immunes
    • Elle régule l’expression des cytokines Th1, des antigènes II de classe MHC et des molécules de co-stimulation sur les macrophages
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à l’IL10 pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine IL10 dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) spécifique est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000563
Plage de dosage 15,6 à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,3 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 3586
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 3,5 heures
ID UniProt P22301
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST AuthentiKine Human IL-10 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine