Learn More
Adolf Wolf Sanoclav™ Autoclave automatique
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Autoclave 20 autoclave semi-automatique
• Régulation en température
• Programmation temps/température
• Ecran LCD
• Conforme à la norme AFNOR NFS M90320
• Programmation du temps (de 1 min à 99 h) et de la température sur écran LCD
• Affichage du décompte 'du temps' dès que la température de consigne est atteinte
• Montée en température en 15 minutes environ
• Tout inox
• Sécurité
• Purge d'air manuelle et soupape de sécurité et manomètre de contrôle
• Autoclave semi-automatique 20L
• Max. 151°C, 4 bar
• Inclus avec 1 panier inox grillagé (φ 23 x 32cm pour 1177-4898) et une plaque de fond
• Régulation en température
• Programmation temps/température
• Ecran LCD
• Conforme à la norme AFNOR NFS M90320
• Programmation du temps (de 1 min à 99 h) et de la température sur écran LCD
• Affichage du décompte 'du temps' dès que la température de consigne est atteinte
• Montée en température en 15 minutes environ
• Tout inox
• Sécurité
• Purge d'air manuelle et soupape de sécurité et manomètre de contrôle
• Autoclave semi-automatique 20L
• Max. 151°C, 4 bar
• Inclus avec 1 panier inox grillagé (φ 23 x 32cm pour 1177-4898) et une plaque de fond
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Type de produit | Autoclave automatique |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.