Learn More
Keystone Cleanroom Products Mini-bonnettes autoclavables 1422A en Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17770378 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in à 1 in
1 in à 1,75 in
1,75 in à 2,5 in
2,5 in à 4 in
3,5 in à 4,75 in
4 in à 5,5 in
5,5 in à 8 in
8 in à 12 in
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 17770378
Marque: Keystone Cleanroom Products MFT2A07
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les mini-bonnettes autoclavables 1422A en Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la poussière et les autres particules d’entrer dans les orifices de toute taille
  • Couvre commodément les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
  • Empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
  • Autoclavable - peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
  • Respirant, tout en offrant une barrière de qualité supérieure après stérilisation
  • Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux d’emballes compatibles avec la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Élimine les résidus d’adhésif pour autoclave
  • Fabriqué à partir de matériau 1422A en Tyvek
  • Caoutchouc sans latex
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Spécification
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Conditionnement externe Sachet en poly thermoscellé
Quantité 1 000/paquet
Dimensions 7 in
Diamètre (impériale) 2,5 in à 4 in
Type de produit Cover