Learn More
Keystone Cleanroom Products Mini-bonnettes autoclavables 1422A en Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in à 1 in
1 in à 1,75 in
1,75 in à 2,5 in
2,5 in à 4 in
3,5 in à 4,75 in
4 in à 5,5 in
5,5 in à 8 in
8 in à 12 in
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
- Couvre commodément les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
- Empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
- Autoclavable - peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
- Respirant, tout en offrant une barrière de qualité supérieure après stérilisation
- Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux d’emballes compatibles avec la stérilisation à la vapeur
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Élimine les résidus d’adhésif pour autoclave
- Fabriqué à partir de matériau 1422A en Tyvek
- Caoutchouc sans latex
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Spécification
| Description | 1422A Tyvek™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus |