Learn More
Heathrow Scientific™ Sacs autoclavables
Sacs transparents, imprimés du marquage risque biologique en bleu, spécialement conçus pour une élimination sécurisée
Marque: Heathrow Scientific™ HS1002A
Informations supplémentaires : Poids : 3.10000kg
Description
- En PE de 2,0 mm d’épaisseur
- Peuvent être utilisés pour des autoclavages répétés
- Les coutures latérales robustes permettent de contenir les articles en toute sécurité
- Autoclavable à 250°F (121°C)
- Panneau d’écriture avant
- 4 boîtes intérieures de 50 sacs
- Jetable
Spécification
Autoclavable Bags | |
Sacs autoclavables transparents | |
3,70 gal | |
Transparent | |
Sacs pour déchets dangereux | |
PP | |
2 mm | |
50/boîte | |
80 mil | |
12,2 x 26 x 0,08 po. | |
31 cm | |
66 cm | |
0,01 kg |
Température ambiante | |
Autoclavable à 121°C | |
13,99 L | |
Oui | |
Autoclave | |
Non stérile | |
200/boîte | |
Boîte | |
310 x 660 mm | |
12,2 in | |
26 in | |
0,02 lb |