Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39600
Code produit 15691238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15691238 45 1 paire
15601238 36 1 paire
15621238 38 1 paire
15631238 39 1 paire
15641238 40 1 paire
15651238 41 1 paire
15661238 42 1 paire
15681238 44 1 paire
15601248 46 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15691238 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 39600/45
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.96€
    59.59€ / 1 paires
    Économisez 14.37€
    19% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Blanc
Dimensions 45
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 39600