Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39610
Code produit 15641248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Conditionnement:
1 paire
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15641248 39 1 paire
15611248 36 1 paire
15621248 37 1 paire
15631248 38 1 paire
15651248 40 1 paire
15661248 41 1 paire
15671248 42 1 paire
15681248 43 1 paire
15691248 44 1 paire
15611258 46 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15641248 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 39610/39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05€
    47.91€ / 1 paires
    Économisez 12.14€
    20% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Bleu
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Bleu
Dimensions 39
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 39610