Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39620
Code produit 15671258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15671258 41 1 paire
15621258 36 1 paire
15631258 37 1 paire
15641258 38 1 paire
15651258 39 1 paire
15661258 40 1 paire
15681258 42 1 paire
15691258 43 1 paire
15601268 44 1 paire
15611268 45 1 paire
15621268 46 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15671258 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 39620/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    47.91€ / 1 paires
    Économisez 5.14€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Antistatique et autoclavable à 135 °C pendant 5 minutes. Propriétés antidérapantes optimisées. Lavage à 60 °C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Vert
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Vert
Dimensions 41
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 39620