Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 39630
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Matériau spécial stérilisable et autoclavable
- Orange
- Semelle extérieure antidérapante
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- TAILLES DOUBLES, veuillez utiliser une taille identique lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
| Couleur | Orange |
| Dimensions | 41 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 39630 |