Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 9620
Code produit 15693258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15693258 38 1 paire
15673258 36 1 paire
15683258 37 1 paire
15603268 39 1 paire
15613268 40 1 paire
15623268 41 1 paire
15633268 42 1 paire
15643268 43 1 paire
15653268 44 1 paire
15663268 45 1 paire
15673268 46 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15693258 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 9620/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.25€
    57.02€ / 1 paires
    Économisez 11.23€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Vert
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • DOUBLES TAILLES, veuillez utiliser la même taille lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Vert
Dimensions 38
Modèle 9620