Learn More
Abeba™ Sabots autoclavables 9630
Code produit 15603278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15603278 38 1 paire
15683268 36 1 paire
15693268 37 1 paire
15613278 39 1 paire
15623278 40 1 paire
15633278 41 1 paire
15643278 42 1 paire
15653278 43 1 paire
15663278 44 1 paire
15673278 45 1 paire
15683278 46 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15603278 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 9630/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    45.73€ / 1 paires
    Économisez 4.87€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Orange
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • DOUBLES TAILLES, veuillez utiliser la même taille lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Couleur Orange
Dimensions 38
Modèle 9630