Learn More
Poulten Graf™ Seringue en verre autoclavable
Peut être autoclavée à 134deg;C. Les seringues en verre autoclavables Poulten Graftrade; sont équipées d’un piston interchangeable.
15.85€ - 183.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type de produit | Seringue |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10579032
|
Poulten Graf™
7 14051 |
100 ml | Pointe Luer-Lock |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10645411
|
Poulten Graf™
7 10251 |
100 ml | Embout Luer |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10373421
|
Poulten Graf™
7 10221 |
1 ml | Embout Luer |
15.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10613551
|
Poulten Graf™
7 10241 |
20 ml | Embout Luer |
33.30€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10723491
|
Poulten Graf™
7 10244 |
30 ml | Embout Luer |
41.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10713491
|
Poulten Graf™
7 10229 |
3 ml | Embout Luer |
16.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis/li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue | |
1/boîte |