Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
Épaisseur:
1,25 mil
1,50 mil
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Description
Forte et résistante aux fuites
- Impression avec le symbole de danger biologique et le texte en anglais et en espagnol
- Fourni avec une fermeture à glissière
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Lien torsadé |
| Couleur | Transparent avec impression rouge |
| Dimensions (L x l) | 36 x 24 po (91 x 61 cm) |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Représentant et texte en anglais et en espagnol |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Longueur (impériale) | 36 po |
| Épaisseur | 1,50 mil |
| Afficher plus |