Learn More
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Les mini-bonnettes en BHD autoclavables offrent un moyen pratique de couvrir les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
- Les bouchons peuvent être utilisés pour empêcher la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
- Peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
- Respirant, tout en offrant une barrière acceptable après stérilisation
- Utilise une fermeture élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint positif autour de toutes les ouvertures
- Transformés et emballés dans des zones de production de salles blanches ISO 6 et 8
- Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable jusqu’à 135°C |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Matériau | Cellulose |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Conditionnement externe | Sachet en poly facile à déchirer, thermoscellé |
| Afficher plus |