Learn More
Cole-Parmer™ Raccord à compression de connecteur union en PFA Parker Hannifin™
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de D.E. 4 mm
Tubulure de D.E. 6 mm
Tubulure de D.E. 1/4 po
Tubulure de D.E. 1/8 po
Tubulure de D.E. 3/8 po
Forme:
Coude
En T
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en formes droites, en T et coudées pour une polyvalence inégalée
- Fournis avec un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression
- Idéaux pour une utilisation avec des tubes fabriqués à partir de fluoropolymères, d’autres plastiques et métaux rigides
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Stérilisation par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PFA |
| À utiliser avec | Tubulure de D.E. 4 mm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Forme | Structuré |
| Type de produit | Raccord de compression |