Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en polyéthylène
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
100m
Description
- Fabriquée en PE
- Résistante aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
- Résistante à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à +80°C.
- Transparent
- Dureté Shore A 80 ± 3
- Température -40°C à +95°C
- Adaptée à une utilisation alimentaire
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 100 m |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| À utiliser avec | Denrées alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Afficher plus |