Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en polyéthylène
Code produit. p-8504008
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
100m
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Code produit. 10510614
Marque: Buerkle™ 88780305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
La tubulure transparente en PE est reconnue comme inoffensive sur le plan physiologique et résiste aux acides non oxydants, aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants.
  • Fabriquée en PE
  • Résistante aux acides (non oxydants), aux solutions caustiques, aux sels et à un certain nombre de solvants
  • Résistante à la pression, souple, résistante aux chocs, légère, résistante à la compression, résistante aux déformations jusqu’à +80°C.
  • Transparent
  • Dureté Shore A 80 ± 3
  • Température -40°C à +95°C
  • Adaptée à une utilisation alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Longueur totale (métrique) 100 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec Denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Propriétés de résistance Acid-Resistant, Caustic Solution-Resistant, Light-Resistant, Pressure-Resistant, Salt-Resistant, Impact-Resistant
Couleur Transparent
Dureté 80 (Shore A, ± 3)
Flexibility Flexible
Pression maximale 13 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 95°C
Type de produit Tubulure PE