Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE
Code produit. 17821721 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 in
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (impériale) unitSize
17821721 14 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17821721 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 1414SBSD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Heat Seal
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Comprend Steam Indicator Dot
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Quantité 500 Pk.
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 14 x 14 in
Longueur (impériale) 14 in
Largeur (impériale) 14 in
Type de produit Autoclave Bag
Longueur (métrique) 35.6 cm
Largeur (métrique) 35.6 cm