Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
35 x 25 po (89 x 64 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
38 x 31 po (97 x 79 cm)
48 x 37 po (122 x 94 cm)
48 x 37 in (122 x 94 cm)
Capacité (impériale):
1 à 2 gal.
12 à 14 gal.
13 à 16 gal.
2 à 3 gal.
20 à 30 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 à 10 gal.
Couleur:
Rouge
Transparent
Transparent imprimé
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
Printed style bags
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1 à 2 gal. |
| Certifications/Conformité | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Type de bouchon | Elastic |
| Couleur | Rouge |
| Comprend | Imprimé en anglais et en espagnol |
| Matériau | Polypropylene |
| Plage de températures (métrique) | 140°C |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Dimensions (L x l) | 12 x 8 po (30 x 20 cm) |
| Afficher plus |