Learn More
JP Selecta Autoclave Aut.STDRYPV III 50L
Marque:  JP Selecta 4002516
Autoclave Aut.STDRYPV III 50L
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16206641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10590.00€
    9430.82€ / 1 pièce
    Économisez 1159.18€
    10% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 12-03-2026