Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Code produit. 15702135
Click to view available options
Longueur (métrique):
302 mm
632 mm
633 mm
Conditionnement externe:
EcoPak
Sachet
Quantité:
200
1200
1500
Conditionnement:
1500 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 15702135
Marque: Microspec™ G1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
  • Constructed of thick polypropylene
  • Allows for repeated autoclaving
  • Strong side seams for securely holding items
  • Front write-on panel
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Autoclavable Autoclavable
Couleur Clear with Blue Print
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 50 μm
Description du film Polypropylene
Nbre par carton 200
Conditionnement externe EcoPak
Quantité 1500
Dimensions Small
Épaisseur (impériale) 2 mil
Longueur (métrique) 302 mm
Largeur (impériale) 11.89 in.
Largeur (métrique) 302 mm
Hauteur (métrique) 608 mm
Poids (impériale) 2.952 lb.
Poids (métrique) 2.705 kg
Type de produit Autoclave Bags