missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Panier pour autoclave, empilable, rectangulaire, en acier inoxydable

Code produit. 15937162
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Intérieure : 750 x 520 x 238 mm, externe : 760 x 530 x 247mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15937162

Marque: Systec™ 7083

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Panier pour autoclave Systec™, empilable, rectangulaire, en acier inoxydable, hautement durable et adapté à la conservation de différents articles pour la stérilisation.

  • Peut contenir de nombreux articles pour la stérilisation en autoclave.
  • Panier en fil d’acier inoxydable durable

Spécification

Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) Intérieure : 750 x 520 x 238 mm, externe : 760 x 530 x 247mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis