Learn More
Systec™ Progiciel de documentation d’autoclave
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclave
Conditionnement:
1 pièce
Description
- SADS - Progiciel de documentation d’autoclave Systec™ Logiciel PC pour Windows conforme CRF
- Téléchargement de la documentation et des données de journal d’audit du stockage interne de l’autoclave.
- Analyse des données sous forme graphique (diagramme) et numérique.
- Compatible avec les exigences de la norme 21 CFR Part 11 de la FDA.
Spécification
Spécification
| Description | Compatible avec FDA 21 CFR Partie 11 |
| À utiliser avec (application) | Téléchargement et examen de la documentation |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Type de produit | Progiciel (Windows) |