Learn More
JP Selecta Autoclave PRESOCLAVE III, 80L
Marque:  JP Selecta 4001759
Autoclave PRESOCLAVE III, 80L
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15845021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9715.00€
    5920.00€ / 1 pièce
    Économisez 3795.00€
    39% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 21-01-2026