Learn More
Systec™ Bac pour autoclave, acier inoxydable
Code produit. p-7146695
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
495 x 368 x 300 mm
696 x 318 x 219 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10289964
Marque: Systec™ 5075
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bac pour autoclave Systec™ en acier inoxydable est durable et adapté à la stérilisation des déchets.
  • Pour la stérilisation des déchets.
  • Différentes tailles et capacités de charge disponibles.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 696 x 318 x 219 mm