Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 384-well, laptop
Code produit. 15889902
Click to view available options
Description:
Includes a 1-meter connection cable
Includes a 10-cm connection cable
Includes a 3-meter connection cable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15889902
Marque: Applied Biosystems™ A33977
Includes
Module de blocs à 384 puits ATC, module de commande ATC et câble Ethernet CAT 5
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
Gain d’espace grâce à la conception compacte de notre thermocycleur à faible encombrement
  • La conception modulaire flexible offre un gain de place sur la platine
  • Le module du panneau de commande séparé offre une grande souplesse lors de l’intégration sur la platine robotisée
  • Options de câblage de 10 cm, 1 mètre et 3 mètres
Caractéristiques du couvercle automatisé et du cycleur
  • Bloc de 384 puits
  • Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour un fonctionnement en mains-libres aisé avec manipulation de liquides ou chargeurs de plaques
  • Le couvercle chauffant glisse vers l’avant pour couvrir la plaque emboîtable, assurant un contact thermique et éliminant l’évaporation
Garantie
Garantie de 27 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage Ordinateur portable Dell E6540 RC et câble de 1 m
Compatibilité à haut débit Conçu pour les flux de travaux robotisés à haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in)
Capacité Plaque à 384 puits avec jupe, 20 µl
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Pas d’affichage
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0 à 105°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 600 W
Montée en température max. 2,8°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon)
Description Includes a 1-meter connection cable
Quantité 1 system
Poids 6 kg (13,2 lb)
Configurations des blocs Bloc isotherme à 384 puits