Learn More
Bochem™ Pince pour burette automatique
Code produit. 10100212
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10100212
Marque: Bochem™ 5624
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintien des burettes ou des thermomètres en toute sécurité grâce à cette pince automatique facile à utiliser. La pince à burette automatique Bochem™ est chromée pour une durabilité optimale.
  • Pince automatique.
  • Comprend l’arbre.
  • Chromée.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince du support
Matériau Chromé
Comprend Arbre
À utiliser avec (équipement) Burette, thermomètre de 0-25 mm de diamètre
Diamètre (métrique) Arbre de 8 mm
Longueur (métrique) du bras 115 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 25 mm
Jaw Type Automatique