Learn More
BRAND™ Distributeur automatique sans flacon
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonné pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Inscriptions en émail vert
- Le distributeur automatique est particulièrement bien adapté à la distribution de suspensions
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Description | Sans flacon |
| Capacité (métrique) | 20 ml |