Learn More
BRAND™ Distributeur automatique sans flacon
Code produit. p-7164758 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10367582
Marque: BRAND™ 43055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur automatique est particulièrement adapté à la distribution de suspensions.
  • Tête de distributeur
  • Étalonné pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Inscriptions en émail vert
  • Particulièrement bien adapté à la distribution de suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Description Sans flacon
Capacité (métrique) 5 ml