Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Premium
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une poignée-pistolet résistant à la corrosion ou d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux. La seringue automatique à poignée-pistolet Socorextrade; Dosystrade; Premium s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
228.00€ - 289.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
Modèle | Dosystrade; Premium 174 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10126530
|
Socorex™
174.0501 |
0,1 à 1 ml |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10539402
|
Socorex™
174.0505 |
0,5 ml à 5 ml |
249.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10400021
|
Socorex™
174.0502 |
0,3 à 2 ml |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10319600
|
Socorex™
174.0510 |
1 à 10 ml |
289.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie.ulliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./li/ul/liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. | |
Dosystrade; Premium 174 | |
Luer-Lock |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, poignée-pistolet | |
1 unité | |
Oui |