Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP384
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6858103
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
19200 pièces
Code produit. 11711273
Marque: Thermo Scientific™ 935021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes extra longs compatibles avec les plaques à 96, 384 et 1 536 puits profonds
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Type de pointe Faible rétention, Version longue
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.