Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Code produit. 11851723
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
| Code produit. | Volume (métrique) | Filtré | Type de pointe | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11851723 | 20 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 15292929 | 8 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 15202949 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 15212949 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 16456939 | 40 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 16466939 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 15105393 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 12578468 | 50 μl | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11861723 | 20 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | - |
| 11761273 | 20 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 11811733 | 20 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11741273 | 20 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | 4800 pièces |
| 11751273 | 20 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11801733 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 11791273 | 130 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 16476939 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 11881723 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11771273 | 250 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | 4800 pièces |
| 16486939 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11891723 | 250 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11781273 | 250 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 16496939 | 250 pi | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11741353 | 50 μl | À filtre | Version longue | Stérile | 4800 pièces |
| 11515514 | 175 μl | À filtre | Étalon | Stérile | 960 pièces |
| 15272289 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
Code produit. 11851723
Marque: Thermo Scientific™ 918262
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 µl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |
| Quantité | 4 800 cônes |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96 |
| Gamme de produits | Beckman |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Afficher plus Afficher moins |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.