Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Product Code. 16446939
| Product Code. | Volume (métrique) | Filtré | À utiliser avec (équipement) | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16446939 | 1000 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis | Prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 10181471 | 10 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10338890 | 20 pi | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10013660 | 20 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | - |
| 10623482 | 20 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 10461093 | 20 pi | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10000481 | 20 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10697831 | 50 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10020491 | 50 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10115430 | 50 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10740981 | 50 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10633482 | 50 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 10663242 | 50 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10673242 | 50 μl | Sans filtre | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10125430 | 175μL | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10562162 | 175μL | À filtre | Cavro, MiniPrep | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10141571 | 175μL | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 11510145 | 175 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head | Prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 10439970 | 200 µl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10561972 | 200 pi | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10648221 | 200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10772563 | 200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10102821 | 200 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 10060511 | 200 pi | Sans filtre | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10759221 | 200 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10658221 | 1000 μl | À filtre | Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10702953 | 1000 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10345981 | 1000 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
| 10658411 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10231482 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10348980 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10572162 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10565051 | 1000 μl | Sans filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 10306031 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Stérile | 960 pièces |
| 10729601 | 1000 μl | Sans filtre | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Qualité certifiée | 960 pièces |
| 10073620 | 10 μl | À filtre | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Stérile et prêt pour la PCR | 960 pièces |
Product Code. 16446939
Brand: Thermo Scientific™ 904013
Description
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
- Disponibles en version non stérile avec ou sans la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Disponibles en version avec filtre, faible rétention ou extra longue pour les volumes plus importants, compatibles avec les plaques à puits profonds.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Noir |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Conducteur |
| Quantité | 4800 cônes |
| À utiliser avec (équipement) | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis |
| Gamme de produits | Tecan |
| Fit for Purpose | Prêt pour la PCR |
| Show More Show Less |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.