Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
180 μl
200 μl
205 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Automatisation, Large orifice
Automatisation, Rond
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
- Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
- Compatibles avec :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
- Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
Spécification
Spécification
Volume (métrique) | 180 μl |
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Couleur de rack | Gris clair |
Certifications/Conformité | ANSI |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
Format | Rack |
Type de pointe | Automatisation, Rond |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
29524000 | Certificat de qualité | 06/08/2025 | EVF-180-R-S |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu