Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Code produit. 10177210
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10177210
Marque: SGE™ 001804
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vaste plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Description Non étanche au gaz
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) 1,65 in
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 5F-AG-0.47C, 6/boîte
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
Type de connexion Fixe