Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille fixe à pointe conique 42 mm
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Modèle:
100F-AG-GT-0.63/0.47C
10F-AG-0.47C
10F-AG-0.63/0.47C
10F-AG-0.63C
10F-AG-GT-0.63C
10FX-AG-0.63, 6/boîte
Quantité:
1 boîte
25/boîte
6 Paquets
Boîte de 6
L’unité
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
6 pièces
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vaste plage de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 10F-AG-GT-0.63C |
| Quantité | 1 boîte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
| Afficher plus |