Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille amovible à pointe conique 42 mm
Code produit. 10137070
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
10 μl
50 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10137070
Marque: SGE™ 000400
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques Agilent.
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vaste plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 0.5BR-AG-0.47C
Volume (métrique) 0,5 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
Type de connexion Amovible