Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille amovible à pointe conique 42 mm
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
10 μl
50 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Vaste plage de températures
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Seringues avec code couleur par volume
- Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 50R-AG-0.63C |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
| Type de connexion | Amovible |