Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille à pointe conique pour GC Agilent
Codice prodotto. 15208443
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
10 μl
Dimensione della confezione:
1 pièce
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15208443
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 000610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues pour échantillonneur automatique Trajan Scientific and Medical avec aiguille à pointe conique pour GC Agilent possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Specifica
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,22 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
Type de produit Seringue Agilent pour nanovolume
Volume (métrique) 1 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato