Learn More
Cytiva Colonnes AutoSeq G-50
Code produit. 11783309 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 colonnes
250 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
50 pièces
Code produit. 11783309
Marque: Cytiva 27534002
Pour l’élimination rapide des nucléotides marqués fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 garantissent une purification efficace, essentielle pour des résultats de séquençage de qualité.
  • Les colonnes sont pré-conditionnées avec Sephadex G-50 de qualité ADN F et pré-équilibrées dans de l'eau distillée deux fois contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon ajouté comme conservateur
  • Les colonnes prêtes à l’emploi permettent de collecter des produits purifiés à partir des échantillons en moins de 4 minutes
  • Elles peuvent être utilisées pour purifier les réactions préparées avec le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v3.1 d’Applied Biosystems
  • Volume d’échantillon standard de 12 à 25 μl
  • Adapté à la purification d’ADN d’une longueur supérieure à 20 bases
  • Optimisé pour le séquençage fluorescent automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Élimination rapide de terminateurs de coloration fluorescents non incorporés à partir de réactions de séquençage cyclique avant le séquençage automatisé
Type de produit Colonne
Quantité 250 colonnes