Learn More
AV-412 free base, MedChemExpress
Code produit. 16434886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16434886
Marque: Medchem Express HY10346A
MedChemExpress AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AV-412 free base
CAS 451492-95-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H28ClFN6O
Quantité 100 mg
Synonyme MP-412 free base
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (98.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)NC1=CC2=C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)N=CN=C2C=C1C#CC(C)(C)N(CC4)CCN4C
Poids moléculaire (g/mol) 507.0
Poids de la formule 507.0
Pourcentage de pureté 98.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.