Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Code produit. 16403058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16403058
Marque: Medchem Express HY100507
MedChemExpress Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Avadomide
CAS 1015474-32-4
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14N4O3
Quantité 10 mg
Synonyme CC 122
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 286.29
Poids de la formule 286.29
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.