Learn More
Avanafil, MedChemExpress
Code produit. 16483507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 16483507
Marque: Medchem Express HY18252
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Avanafil (TA-1790) is a potent and selective phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor with IC50 values of 5.2 nM, 630 nM, 5700 nM, 6200 nM, 12000 nM, 27000 nM, 51000 nM and 53000 nM for PDE-5, PDE-6, PDE-4, PDE-10, PDE-8, PDE-7, PDE-2 and PDE-1, respectively.
Avanafil activates NO/cGMP/PKG signaling-pathway to decrease loss in BMD, bone atrophy, and oxidative stress. Avanafil inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Avanafil can be used for the research of erectile dysfunction and osteoporosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Avanafil
CAS 330784-47-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26ClN7O3
Quantité 50 mg
Synonyme TA1790
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (103.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(Cl)C=C(CNC2=C(C(NCC3=NC=CC=N3)=O)C=NC(N4[C@H](CO)CCC4)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 483.95
Poids de la formule 483.95
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.