Learn More
Avantor™ Mesure du pH Baker™, bandelettes d’indicateur pHIX
Code produit. 15587584 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15587584
Marque: Avantor™ 439001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contient des colorants à plus grande échelle et bien séparés pour une lisibilité facile
  • Présente jusqu’à quatre zones de test fixes en couleur sur une bande en plastique durable
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Graduation du pH : 1
  • Présente jusqu’à quatre zones de test fixes en couleur sur une bande en plastique durable
  • Contient des colorants à plus grande échelle et bien séparés pour une lisibilité facile
Spécification
Dimensions (L x l) 82,5 x 6,3 mm (3,24 x 0,24 in)
Type Bandelettes d’indicateur de pH
Longueur (impériale) 3,24 po
Longueur (métrique) 82,5 mm
Matériau Plastique
Plage de pH 0 à 14
Résolution (pH) 1
Largeur (impériale) 0,24 po
Largeur (métrique) 6,3 mm