Learn More
IBA Lifesciences Avidine
L’avidine peut efficacement bloquer la biotine et les protéines biotinlyées.
Marque: IBA Lifesciences 2-0204-050
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
L’avidine est une protéine de liaison à la biotine tétramérique (KD ∼1 x 10-14) extraite du blanc d’œuf. Elle empêche la liaison de la biotine et des protéines biotinylées à la Strep-Tactin™ ou à la Strep-Tactin™XT, alors que la liaison de Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II n’est pas influencée.La biotine et/ou les protéines biotinylées peuvent potentiellement réduire la capacité de liaison de la Strep-Tactin™ ainsi que de la Strep-Tactin™XT et sont présentes dans les lysats cellulaires et les milieux de culture cellulaire, en particulier à partir de cellules de mammifères ou d’insectes. Ainsi, si les protéines hybrides Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II provenant d’extraits ou de milieux contenant de la biotine sont destinées à être purifiées par chromatographie d’affinité Strep-Tactin™ ou Strep-Tactin™XT, la biotine doit être masquée par addition d’avidine avant application sur la résine.
Spécification
50 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche.